Przejdź do
23-033-M
Białko MDM2 (znakowane c-Myc), aktywne, 10 µg
Active, full length, recombinant human MDM2. N-terminal c-Myc, GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Double minute 2 protein, p53-binding protein Mdm2, Hdm2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki08 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
16 660,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
GenBank accession no.
General description
MDM2 jest ligazą ubikwityny E3, która reguluje obrót kilku czynników komórkowych, w tym białka supresorowego nowotworu p53, a zwłaszcza samego MDM2. Tłumienie aktywności p53 przez amplifikowany gen Mdm2 zaobserwowano w wielu nowotworach, w tym w mięsakach tkanek miękkich, kostniakomięsakach i nowotworach piersi.
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki TRAF6 pełnej długości, wyrażany w E.coli.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using glutathione sepharose followed by gel filtration.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)