Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 15 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
15 890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
Gene Information
human ... Cul1(8454), Fbw7(55294), Rbx1(9978), Skp1(6500)
General description
Kompleksy SCF (białko Skp1-Cul1-F-box) reprezentują największą rodzinę ligaz ubikwitynowo-białkowych i pośredniczą w ubikwitynacji szerokiego spektrum białek regulatorowych i sygnalizacyjnych w różnych szlakach komórkowych. SCF składa się z trzech niezmiennych składników, Skp1, Cul1 i Rbx1 oraz wymiennej podjednostki, białka F-box, które jest odpowiedzialne za rekrutację specyficznych substratów do ubikwitynacji przez SCF. SCFFbw7 pośredniczy w ubikwitynacji i późniejszej proteasomalnej degradacji docelowych białek zaangażowanych w podział, wzrost i różnicowanie komórek, w tym cykliny E1, c-Myc, Notch i c-Jun. Mutacje w podjednostce Fbw7 SCFFbw7 zostały znalezione w różnych typach nowotworów u ludzi, dlatego Fbw7 jest uważany za silny supresor nowotworów.
N-końcowy c-Myc, znakowany 6His, rekombinowany ludzki Smad7 pełnej długości, wyrażany przez bakulowirus w komórkach owadów Sf21.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using glutathione sepharose.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?