Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Kompleksy SCF (białko Skp1-Cul1-F-box) reprezentują największą rodzinę ligaz ubikwitynowo-białkowych i pośredniczą w ubikwitynacji szerokiego spektrum białek regulatorowych i sygnalizacyjnych w różnych szlakach komórkowych. SCF składa się z trzech niezmiennych składników, Skp1, Cul1 i Rbx1 oraz wymiennej podjednostki, białka F-box, które jest odpowiedzialne za rekrutację określonych substratów do ubikwitynacji przez SCF. SCFβTrCP1 pośredniczy w ubikwitynacji i późniejszej proteasomalnej degradacji różnych białek zaangażowanych w różne procesy komórkowe, w tym IκBα, inhibitora czynnika transkrypcyjnego NFκB i β-kateniny, który jest zaangażowany w szlak sygnałowy Wnt. Wiele nowotworów, w tym nowotwory piersi, jelita grubego i trzustki, wiąże się z deregulacją SCFβTrCP1
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki Smurf1 pełnej długości, wyrażany w E coli.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using glutathione sepharose.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c