Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026Szczegóły
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Jacobs, E.L., and Haskell, C.M. 1991. Curr. Probl. Cancer15, 299.
Robertson, J.F., et al. 1991. Br. J. Cancer64, 757.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Carcinoembryonic Antigen, Human Colon Adenocarcinoma Cell Line, is a native CEA from human colon adenocarcinoma cells. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061208, human colon. Round, refractile cells in suspension. Some cuboidal morphology in monolayer. | description - | description - |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in liquid nitrogen | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. ≤ − 140°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility aqueous buffer: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?