Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43FN4O11
Masa cząsteczkowa:
654.68
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Roztwór Z-IETD-FMK o stężeniu 5 mM (250 µg/76 µl) w DMSO (nr kat. 218759). Z-IETD-FMK jest silnym, przepuszczalnym dla komórek i nieodwracalnym inhibitorem kaspazy-8 (MACH, FLICE, Mch5). Hamuje również granzym B.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-8
kaspaza-8
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
5 mM (250 µg/76 µl) roztwór Z-IETD-FMK (nr kat. 218759) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
≥98% (HPLC)
Other Notes
Z-Ile-Glu(OMe)-Thr-Asp(OMe)-CH₂F*
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor kaspazy-8 II
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)