Merck
218766-M
Inhibitor kaspazy-4 I, przepuszczalny dla komórek
The Caspase-4 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
LEVD-CHO, przepuszczalny dla komórek; sekwencja
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H164N20O25
Masa cząsteczkowa:
1998.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek i odwracalny inhibitor kaspazy-4.
Silny, przepuszczalny dla komórek i odwracalny inhibitor kaspazy-4. Sekwencja N-końcowa (reszty aminokwasowe 1-16) odpowiada hydrofobowemu regionowi peptydu sygnałowego czynnika wzrostu fibroblastów Kaposiego i nadaje peptydowi przepuszczalność komórek.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-4
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Leu-Glu-Val-Asp-CHO
Thornberry, N.A., i Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c