Przejdź do
217460
Cardiogenol C
A cell-permeable pyrimidine compound that potently induces the differentiation of ESCs (embryonic stem cells) into cardiomyocytes (EC50 = 100 nM) without significant cytotoxic effect even at concentrations as high as 25 µM.
Synonim(y):
2-(4-metoksyanilino)-4-(1-hydroksyetyloamino)pirymidyna
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H16N4O2.ClH/c1-19-11-4-2-10(3-5-11)16-13-15-7-6-12(17-13)14-8-9-18;/h2-7,18H,8-9H2,1H3,(H2,14,15,16,17);1H
InChI key
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirymidynowy, który silnie indukuje różnicowanie ESC (embrionalnych komórek macierzystych) w kardiomiocyty (EC50 = 100 nM) bez znaczącego efektu cytotoksycznego nawet w stężeniach tak wysokich jak 25 µM. Indukcja kardiomiogenezy przez Cardiogenol C jest znacznie bardziej wydajna niż ta osiągana przez tworzenie EBs (ciałek embrionalnych) i leczenie DMSO.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 100 nM indukujący różnicowanie ESC (embrionalnych komórek macierzystych) w kardiomiocyty
Główny cel
Różnicowanie ESC (embrionalnych komórek macierzystych) w kardiomiocyty
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Wu, X., et al. 2004. J. Am. Chem. Soc.126, 1590.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c