Przejdź do
2060-M
Zestaw do recyklingu ReBlot Western Blot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki17 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053
2730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
General description
Western blotting jest powszechnie stosowaną techniką badania funkcji i lokalizacji białek. Zazwyczaj próbki białek są elektroforezowane na SDS-PAGE i przenoszone na membranę, taką jak nitroceluloza lub nylon, gdzie są sondowane specyficznymi przeciwciałami. W przeciwieństwie do technologii opartych na kwasach nukleinowych, które pozwalają na ponowne wykorzystanie Southern i Northern blots, ponowne wykorzystanie Western blots było trudne.
Usuwanie i ponowne sondowanie Western blot ma kilka zalet:
1) Zachowanie próbek, które są drogie lub dostępne tylko w ograniczonych ilościach,
2) Analiza danego blotu przy użyciu kilku różnych przeciwciał, np. przeciwciał specyficznych dla podtypu lub izoformy,
3) Ponowna analiza nieprawidłowych wyników i potwierdzenie ich przy użyciu tego samego lub innego przeciwciała,
4) Korygowanie błędów w inkubacji z niewłaściwym przeciwciałem,
5) Oszczędność kosztów odczynników i czasu dzięki ponownemu wykorzystaniu tego samego blotu.
Podczas gdy matryce immunopowinowactwa oparte na antygenach i przeciwciałach, takie jak koniugaty sefarozowe, były wielokrotnie używane bez uszczerbku dla reaktywności antygen-przeciwciało, potrzeba skrajnych wartości pH i środków chaotropowych uniemożliwiła zastosowanie tych metod do Western blotting.
Zestaw MILLIPORE Re-Blot Western Blot Recycling Kit zawiera specjalnie opracowane roztwory, które szybko i skutecznie usuwają przeciwciała z Western blot bez znaczącego wpływu na unieruchomione białka.
Zalety zestawu Re-Blot Western Blot Recycling Kit obejmują:
-*Roztwór do usuwania przeciwciał nie zawiera b-merkaptoetanolu o ostrym zapachu.
-*Usuwanie przeciwciał odbywa się w temperaturze pokojowej. Nie jest wymagane podgrzewanie blotów.
-*Bloty można usunąć z przeciwciał w około 10 minut w temperaturze pokojowej.
-*W większości przypadków można uniknąć ponownego blokowania blotów.
-*Bloty mogą być ponownie użyte w czasie krótszym niż 15 minut.
Application
Zestaw MILLIPORE Re-Blot Western Blot Recycling Kit jest skuteczny do usuwania przeciwciał z Western blot, które zostały opracowane z użyciem chemiluminescencji lub radioaktywnego jodu lub innych izotopów. Nie jest zalecany do usuwania substratów kolorymetrycznych (TMB, DAB, 4-chloronapthol itp.), ponieważ nie jest możliwe skuteczne usunięcie substratów, które wytrącają się w miejscu reakcji.
Zestaw Re-Blot Western Blot Recycling Kit powinien być używany wyłącznie do celów jakościowych, dopóki nie zostanie ustalone na podstawie analizy porównawczej blot, że usuwanie nie wpływa ilościowo na dany antygen.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego; nie do użytku diagnostycznego lub in vivo.
Preparation Note
Składniki zestawu powinny być przechowywane w temperaturze 2-8°C po dostarczeniu. Produkt jest stabilny przez 3 do 6 miesięcy po otrzymaniu. Jeśli roztwór do usuwania przeciwciał skrystalizuje się podczas przechowywania, można go ponownie rozpuścić, delikatnie ogrzewając w temperaturze 37 ° C przed użyciem.
Other Notes
Antibody Stripping Solution (10x) - (1 container, 50 mL). Blocking Buffer (20x) milk-based - (1 container, 50 mL).