Merck
205536
Cadein1
A cell-permeable isoquinolinium compound that preferentially induces apoptotic cell death in p53-deficient cancer cells with functional MMR (DNA mismatch repair) system.
Synonim(y):
Cadein1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H48F2INO2
Masa cząsteczkowa:
655.64
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC(F)=C1C[N+](CC2)=C(C3=C2C=C(C(OC)=C3)OC)CCCCCCCCCCCCCCC.[I-]
General description
Przepuszczalny dla komórek związek izochinolinowy, który preferencyjnie indukuje apoptotyczną śmierć komórek w komórkach nowotworowych z niedoborem p53 i funkcjonalnym systemem MMR (DNA mismatch repair), w tym HCT116-Ch3/E6, HeLa, HT29 i SW620 (żywotność &lt19%; 4-6 µM Cadein1 przez 24 h), wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną siłę działania w kulturach nowotworowych MMR-/p53+ (RKO i HCT116), MMR-/p53- (DLD-1 i HCT116-E6) oraz MMR+/p53+ (HCT116-Ch3 i HEK293) (żywotność = 40 do 92%; 4 µM Cadein1 przez 24 h).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jang, E.R., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 2986.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c