Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20INOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
absorption
≤0.20 at 405 nm (Free mercaptan, 1 cm)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].S(CC[N+](C)(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
General description
Chromogenny substrat dla cholinesteraz. Rozszczepienie jest mierzone kolorymetrycznie przy 405 nm.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Johnson, G., i Moore, S.W. 2000. Mol. Immunol.37, 707.
Hay, D.L., et al. 1983. Clin. Chem.29, 1065
Hay, D.L., et al. 1983. Clin. Chem.29, 1065
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?