Merck
203325
BMS
Water-soluble reagent useful for the reduction of native disulfide bonds in proteins. Considered to be a superior reducing agent to DTT.
Synonim(y):
bis(2-merkaptoetylosulfon)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352128
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline solid
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa 
(1) 7.9, (2) 9.0
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(CCS)CCS
InChI
1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YWXCBLUCVBSYNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalny w wodzie odczynnik przydatny do redukcji natywnych wiązań dwusiarczkowych w białkach. Uważany za lepszy środek redukujący niż DTT. Wykazano, że redukuje dostępne wiązania dwusiarczkowe w immunoglobulinie i trypsynogenie w warunkach niedenaturujących od 5 do 7 razy szybciej niż DTT przy pH 7. Stosunkowo mniej dostępne wiązanie dwusiarczkowe w α-chymotrypsynogenie A zostało zredukowane 2,3 razy szybciej przy pH 7 z BMS niż z DTT. Ma pKa 7,9 i 9,0.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Może wymagać podgrzania (40-45°C), aby osiągnąć całkowitą solubilizację w H₂O.
Other Notes
Singh, R., et al. 1995. Methods Enzymol.251, 167.
Singh, R., and Whitesides, G.M. 1994. Bioorg. Chem.22, 109.
Singh, R., and Whitesides, G.M. 1994. Protein Sci. 3, Suppl. 1, 430T.
Lamoureux, G.V., and Whitesides, G.M. 1993. J. Org. Chem.58, 633.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)