Przejdź do
200241
6-benzyloaminopuryna
Plant cell division factor.
Synonim(y):
Benzyloadenina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
242,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
242,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - AU6252200
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
2 M NaOH: 40 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1cnc2ncnc2c1NCc3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Czynnik podziału komórek roślinnych. Stymuluje napływ Ca2+ (Km = 1 nM) przez protoplasty mchu. Stwierdzono, że wywołuje pozytywne efekty inotropowe poprzez aktywację receptorów P2-purynergicznych. Po skompleksowaniu z miedzią katalizuje dysmutację tlenu cząsteczkowego w fizjologicznym pH.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: nie
Główny cel
Receptory P2-purynergiczne
Km = 1 nM w stymulowaniu napływu Ca2+
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Froldi, G., et al. 1999. Planta Med.65, 245.
Schumaker, K.S., and Gizinski, M.J. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 10937.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
67619B340813151
description
Plant cell division factor.
description
PESTANAL®, analytical standard
description
suitable for plant cell culture
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-benzyloaminopuryna
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)