Przejdź do zawartości
1.94959
Dichromian amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium dichromate, Ammonium bichromate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.06
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
8.7 (vs air)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
mp
170 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
InChI key
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichromian amonu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-09-5
CAS No.
7789-09-5
CAS No.
7789-09-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)