Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Bp:
130 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
refractive index
n
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol izoamylowy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?