Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dietanoloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?