The pH of this material is not determined. Typically, the pH of distilled water may range from 6.0 to 8.0 at 25°C.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Bp:
100 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Woda, (distilled), EMPLURA®
product line
EMPLURA®
Quality Segment
form
(distilled)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.94507.5021: 5 L Minimalna ilość zamówienia: 4
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woda
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the ph of this water
1 answer-
Helpful?
-
-
Is Emplura water triple distilled water?
1 answer-
This product is distilled but not triple distilled. If this item was a triple distillated product, that information would be stated on the website as type 3 water and contain high purity.