Przejdź do
1.94505
Izooktan
EMPLURA®
Synonim(y):
2,2,4-Trimethylpentane, Isooctane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
MDL number:
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
745 °F
expl. lim.
6 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izooktan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
540-84-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)