Przejdź do zawartości
1.93801
Tlenek cynku
EMPLURA®
Synonim(y):
Zinc oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.39
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
assay
98.5%
form
solid
manufacturer/tradename
EMPLURA®
mp
>1,000  °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek cynku
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)