Merck
1.93710
Azotan strontu
EMPLURA®
Synonim(y):
Strontium nitrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sr(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.63
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan strontu
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)