Przejdź do zawartości
1.93704
Dwuwodzian wolframianu sodu
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium tungstate dihydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O4W · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.85
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian wolframianu sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)