Merck
1.93694
Heptahydrat siarczanu kobaltu(II)
Synonim(y):
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CoO4S · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
SMILES string
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptahydrat siarczanu kobaltu(II)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10026-24-1
CAS No.
10026-24-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)