Przejdź do zawartości
1.93678
Jodek rtęci(II) czerwony
EMPLURA®
Synonim(y):
Mercury(II) iodide red,
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HgI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.40
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek rtęci(II) czerwony
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7774-29-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)