Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CBaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.34
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan baru
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?