Przejdź do
1.93673
Węglan amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan amonu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)