Merck
1.93667
Heksacyjanożelazian(III) potasu
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium hexacyanoferrate(III)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K3[Fe(CN)6]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.24
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksacyjanożelazian(III) potasu
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c