Przejdź do
1.93652
Sześciowodny chlorek kobaltu(II)
EMPLURA®
Synonim(y):
Cobalt(II) chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Co · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.93
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny chlorek kobaltu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)