Przejdź do
1.93641
Sześciowodny siarczan żelaza(II) amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.14
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)