Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.18
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
anhydrous
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
anhydrous
Quality Segment
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuzasadowy fosforan potasu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?