Przejdź do zawartości
1.93623
Chlorek cynku
EMPLURA®
Synonim(y):
Zinc chloride, Dichlorozinc
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
mp
293 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cynku
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)