Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
laboratory grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
laboratory grade
Quality Segment
vapor density
5.8 (vs air)
product line
EMPLURA®
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
density
4.350 g/cm3
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93600.0027: 25 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan srebra
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?