Przejdź do
1.93503
Wodorotlenek potasu
pellets, EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium hydroxide, Caustic potash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
UNSPSC Code:
12352320
MDL number:
Form:
pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
pellets
mp
361 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93503.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek potasu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c