Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93417.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas L(+)-winowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?