Przejdź do
1.93257
Metaperiodan sodu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium metaperiodate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
INaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.89
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93257.0121: 100 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93257.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaperiodan sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c