Przejdź do zawartości
1.93249
Siarczan potasu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium sulfate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.26
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Packaging
1.93249.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93249.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan potasu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)