Przejdź do
1.93248
Pięciowodny tiosiarczan sodu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium thiosulfate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3S2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.18
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Packaging
1.93248.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pięciowodny tiosiarczan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)