Przejdź do
1.93244
Bezwodny octan sodu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93244.0251: 250 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93244.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodny octan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)