Merck
1.93237
Wodorowęglan sodu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93237.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93237.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorowęglan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c