Przejdź do zawartości
1.93225
Azotan potasu
Synonim(y):
Potassium nitrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPARTA®
Quality Segment
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93225.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan potasu
Piktogramy
Flame over circle
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)