Przejdź do
1.93217
Octan amonu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Ammonium acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMPARTA®
form
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93217.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 12
1.93217.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93217.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan amonu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)