Przejdź do
1.93215
Dichromian potasu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium dichromate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93215.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93215.2521: 2,5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichromian potasu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)