Przejdź do
1.93026
Kwas cytrynowy bezwodny
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Citric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.12
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
expl. lim.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93026.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93026.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas cytrynowy bezwodny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)