Merck
1.93011
Kwas cytrynowy jednowodny
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Citric acid monohydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93011.0521: 500 kg, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93011.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas cytrynowy jednowodny
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)