Przejdź do
1.93004
Kwas nadchlorowy 60%
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Perchloric acid, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
≥50-< 70%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
liquid
concentration
≥50-< 70%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubility
water: soluble
density
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93004.0521: 500 mL, Minimalna ilość zamówienia: 12
1.93004.2521: 2,5 L, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nadchlorowy 60%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)