, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21Cl2N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.33
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 189512 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)N2CCN(CCC(C3=CC(OC(N4)=O)=C4C=C3)=O)CC2
InChI
1S/C22H21Cl2N3O5/c23-16-9-14(10-17(24)12-16)13-31-22(30)27-7-5-26(6-8-27)4-3-19(28)15-1-2-18-20(11-15)32-21(29)25-18/h1-2,9-12H,3-8,13H2,(H,25,29)
InChI key
JMSUDQYHPSNBSN-UHFFFAOYSA-N
General description
An orally bioavailable piperazinylbenzoxazolone compound that acts as a substrate competitive and tight-binding inhibitor of autotaxin activity {IC50 = 2.8 and 1.7 nM for recombinant human enzyme-β isoform employing FS-3 and LPC (lysophosphatidylcholine) as substrates, respectively; 1.16 and 1.15 nM for rat/murine enzyme-FS-3 and fetal fibroblast cell-LPC; 101 nM for human whole blood}. Displays desirable pharmacokinetics properties and efficiently blocks inflammation-induced LPA (lysophosphatidic acid) production both in plasma and at the site of inflammation by 95% in rat adjuvant-induced arthritis model (30 mg/kg, p.o.).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Gierse, J., et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.334, 310.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c