Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Antagonista AhR II, SR1, The AhR Antagonist II, SR1 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1)c3nc4[n](cnc4c(n3)NCCc5ccc(cc5)O)C(C)C)cccc2
InChI
1S/C24H23N5OS/c1-15(2)29-14-26-21-23(25-12-11-16-7-9-17(30)10-8-16)27-22(28-24(21)29)19-13-31-20-6-4-3-5-18(19)20/h3-10,13-15,30H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27,28)
InChI key
BGFHMYJZJZLMHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c