Merck
17-603
ChIPAb+ Receptor estrogenowy α - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem ChIP
ascites fluid, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
66 kDa
Każda partia linii przeciwciał ChIPAb+ jest indywidualnie walidowana pod kątem wytrącania chromatyny, aby zagwarantować udane testy ChIP za każdym razem. Każde przeciwciało zawiera kontrolny zestaw starterów do potwierdzenia działania. Przeciwciało ERα jest funkcjonalnie zwalidowane w wytrącaniu chromatyny związanej z ERα.
Dołączone startery qPCR flankują miejsce wiązania ERα w ludzkim promotorze pS2.
Immunogen
Przeciwciało ERα jest wytwarzane przeciwko aa 120-170 bydlęcego estrogenu α.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę, przygotowaną z 3x106 komórek MCF7, które zostały pozbawione estrogenu lub poddane działaniu b-estradiolu (100 nM, 45 min.) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 ml anty-ERa i zestawu Magna ChIP
immunoprecypitacji przy użyciu 4 ml anty-ERa i zestawu Magna ChIP® G (nr kat. 17-611) Standard Protocol. Pomyślne wzbogacenie fragmentów DNA związanych z ER zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP TFF1 (pS2) flankujących ludzki promotor TFF1, który zawiera miejsce wiązania ER (patrz rysunki).
Szczegółowe informacje na temat eksperymentów można znaleźć w protokołach zestawu EZ-Magna ChIP G (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Lizat komórek MCF7 został rozdzielony przez elektroforezę, przeniesiony na nitrocelulozę i sondowany anty-ERa (rozcieńczenie 1:1000). Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Zestaw ChIPAb+ Estrogen Receptor α -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Receptor estrogenowy α
Packaging
25 testów na zestaw. ~4 μL na immunoprecypitację chromatyny.
Physical form
Anty-ERα (mysie wodobrzusze). 1 fiolka zawierająca 100 ml wodobrzusza. Przechowywać w temperaturze -20°C. Przeciwciało ERα jest wytwarzane przeciwko aa120-170 bydlęcego estrogenu a. Może rozpoznawać ludzki i mysi ERα.
Startery ChIP TFF1 (pS2). 1 fiolka zawierająca 75 ml 5 μM każdego startera kontrolnego specyficznego dla ludzkiego promotora TFF1 (pS2). Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: CCG GCC ATC TCT CAC TAT GAA
REV: CCT TCC CGC CAG GGT AAA TAC
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Zawiera startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego promotora TFF1 (pS2).
Chromatin immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from 3x106 MCF7 cells that were treated with b-estradiol (100 nM, 45 min.) was subjected to chromatin immunoprecipitation using 4 mL anti-ERα and beads only control.
Successful enrichment of ERα associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers TFF1 (pS2) flanking the human TFF1 promoter that contains an ER binding site (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP G (Cat.# 17- 409) or EZ-ChIP (Cat.# 17-371) kit protocols for experimental details.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany