Merck
175580
Inhibitor angiogenezy
The Angiogenesis Inhibitor, also referenced under CAS 186611-44-9, controls the biological activity of Angiogenesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
( Z,E)-3-(imidazolo-4-ylometyleno)indolin-2-on, (Z,E)-3-(imidazolo-4-ylometyleno)indolin-2-on
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek indolinonu, który wykazuje właściwości antyangiogenne (30% zahamowanie kontroli przy 10 µM w modelu pierścienia aorty szczura in vitro ) o sile porównywalnej do SU5416 (nr kat. 676487; 22% zahamowanie kontroli przy 10 µM). Działa jako umiarkowany ATP-kompetycyjny inhibitor aktywności kinazy tyrozynowej hEGF-R (54% inhibicji przy 10 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 54% inhibicja przy 10 µM przeciwko aktywności kinazy tyrozynowej hEGF-R
Główny cel
Aktywność kinazy tyrozynowej hEGF-R
Odwracalny: nie
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Braud, E., et al. 2003. J. Enzyme Inhib. Med. Chem.18, 243.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c