Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 171262 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=CC2=C1OC(C)(C)C3=C2C=CC4=C3C(N(C5=CC=C(C(C6=CC=CC=C6)=O)C=C5)C4=O)=O
InChI key
BRRCHDIWBKOMEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzopiranu, który pośrednio stymuluje aktywność AMPK za pośrednictwem LKB1 i CaMKK, bez zauważalnego wpływu na oczyszczony AMPK, komórkowy stosunek AMP/ATP, sygnalizację PI 3-K/Akt i łańcuch oddechowy, a także wykazuje właściwości przeciwcukrzycowe i przeciw otyłości. Wykazano, że indukuje fosforylację AMPK-Thr172 i ACC-Ser79 w komórkach L6 (EC50 = 4,3 µM), miocytach C2C12, preadipocytach 3T3-L1 i komórkach wątroby HepG2 oraz zwiększa wychwyt glukozy i wrażliwość na insulinę w mysim modelu otyłości wywołanej dietą wysokotłuszczową (10 mg/kg, s.c.) z obniżeniem poziomu cholesterolu i nieestryfikowanych kwasów tłuszczowych.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Oh, S., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7405.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c