Przejdź do
17-10260
Przeciwciało ChIPAb+ N-CoR
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Korepresor receptora jądrowego 1, N-CoR, N-CoR1, białko oddziałujące z receptorem Retinoid X 13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 assays
Przewidywany termin wysyłki09 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, WB
Citations:
10
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
W przypadku braku ligandów korepresor N-CoR hamuje transkrypcję genów, w której pośredniczą receptory hormonów jądrowych. W obecności ligandów receptory hormonalne aktywują ekspresję genów i odgrywają kluczową rolę w rozwoju, wzroście i homeostazie. Represja transkrypcyjna, w której pośredniczy N-Cor, jest ułatwiona poprzez tworzenie kompleksów deacetylazy histonowej (HDAC) N-CoR lub koniugację z małym modyfikatorem podobnym do ubikwityny 1 (SUMO-1). Wykazano, że domena SANT1 N-CoR służy jako region wiążący dla enzymu koniugującego SUMO-E2 Ubc9 i ligazy SUMO-E3 Pias1, co jest niezbędne do represji odpowiednich genów reporterowych za pośrednictwem N-CoR. Myszy z nokautem N-CoR z niedoborem SUMOylacji wykazują znaczne zmniejszenie represji transkrypcji genów i powodują defekty obejmujące różnicowanie i rozwój komórek nerwowych w erytrocyty i tymocyty.
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+JMJD1C zawiera przeciwciało JMJD1C, normalną króliczą IgG i startery kontrolne, które amplifikują region 110 bp starterów ChIP, ludzkiej β-globiny. JMJD1C i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z JMJD1C.
Zaobserwowano ~270 kDa. Uniprot opisuje 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing o MW 266 kDa i 270 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi między aminokwasami 1510 i 1540 białka N-CoR.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z nietraktowanych lub poddanych działaniu promieniowania UV (6 godzin, 50 dżuli/m2) komórek U2OS (3 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 3 µg normalnej króliczej IgG lub 3 µg anty-N-CoR i zestawu Magna ChIP A/G (nr kat. 17-10085). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z N-CoR została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP, p21. (Rysunek 2). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek RAW 264.7 poddano działaniu anty-N-CoR (1 µg/ml). Białka uwidoczniono przy użyciu przeciwciała wtórnego Donkey Anti-Rabbit IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje Anti-N-CoR (~270 kDa). (Rysunek 3).
Zestaw ChIPAb+ N-CoR -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Packaging
25 testów w zestawie. Zalecane użycie: 3 µg przeciwciała na immunoprecypitację chromatyny (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Składniki:
Anty-N-CoR (króliczy poliklonalny). Jedna fiolka zawierająca 75 µg poliklonalnego przeciwciała oczyszczonego metodą powinowactwa w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny (pH 7,4) i 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu przed dodaniem 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Stężenie: 0,7 mg/ml
Normal Rabbit IgG Jedna fiolka zawierająca 125 µg króliczej IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, p21. Jedna fiolka zawierająca 75 μL każdego startera (5 μM) specyficznego dla ludzkiego promotora p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A). Przechowywać w temperaturze
-20°C.
FOR: CCC ACA GCA GAG GAG AAA GAA
REV: CTG GAA ATC TCT GCC CAG ACA
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera normalną króliczą IgG i startery specyficzne dla ludzkiego p21.
Chromatin Immunoprecipitation:
Representative lot data.
Sonicated chromatin prepared from U2OS cells (3 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 3 µg of either Normal Rabbit IgGor 3 µg of Anti-N-CoR and the Magna ChIP® A/G Kit (Cat. # 17-10085). Successful immunoprecipitation of N-CoR associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, p21flanking an Sp1 binding site in the human p21 promoter. (Figure 1).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17655176001710044
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from mouse
description
culture supernatant, clone NL904, from rabbit
description
clone 1.2.1.5.4, from mouse
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
NL904, monoclonal
clone
1.2.1.5.4, monoclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)