Przejdź do
17-10195-1
ProteoExtract® Wzbogacanie cytoszkieletu
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161503
Legal Information
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2